Läs mer
4-(2,5-Dimethylphenylsulfonylamino)benzoic acid, 96%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15428475
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15428475 250 mg 250mg
15418475 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15428475 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33445.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 126146-01-8
Molekylformel C15H15NO4S
Molekylvikt (g/mol) 305.35
MDL-nummer MFCD02706676
InChI-nyckel MGFQTAXIYWVXQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2,5-dimethylbenzenesulfonamido benzoic acid, 4-2,5-dimethyl-benzenesulfonylamino-benzoic acid, 4-2,5-dimethylphenyl sulfonylamino benzoic acid, benzoic acid,4-2,5-dimethylphenyl sulfonyl amino, 4-2,5-dimethylphenylsulfonylamino benzoic acid, 4-2,5-dimethylphenyl sulfonamido benzoic acid, acmc-1c48m, 4-2,5-dimethylphenylsulfonamido benzoic acid, 4-2,5-dimethylphenyl sulfonyl amino benzoic acid, 4-2,5-dimethylbenzene-1-sulfonyl amino benzoic acid
PubChem CID 978029
IUPAC-namn 4-[(2,5-dimethylphenyl)sulfonylamino]benzoic acid
LEDER CC1=CC(=C(C)C=C1)S(=O)(=O)NC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Spécification
Kemiskt namn eller material 4-(2,5-Dimethylphenylsulfonylamino)benzoic acid
Smältpunkt 226°C to 227°C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 305.35
Procent renhet 96%
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.