Läs mer
4-(2,5-Dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)benzonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(2,5-Dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)benzonitrile |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H6N2O2/c12-7-8-1-3-9(4-2-8)13-10(14)5-6-11(13)15/h1-6H |
| Formel vikt | 198.0429 |