Läs mer
4-(2,6,6-Trimetyl-1-cyklohexen-1-yl)-2-butanon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2-butanone |
| CAS | 17283-81-7 |
| Molekylformel | C13H22O |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 4-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2-butanone, 7,8-Dihydro-β-ionone, Dihydro-β-ionone, α,β-Dihydro-β-ionone, β-7,8-Dihydroionone, dihydro-β-Ionone |
| InChI formel | InChI=1S/C13H22O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h5-9H2,1-4H3 |
| LEDER | CC(=O)CCC1=C(C)CCCC1(C)C |
| IUPAC-namn | 4-(2,6,6-trimetylcyklohexen-1-yl)butan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 194.31 |
| Formel vikt | 194.1671 |