Läs mer
4-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2-butanone, TRC
Produktkod. 30449717
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30449717 10 g
1 options
Produktkod. 30449717 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT79593010G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2-butanone
CAS 17283-81-7
Molekylformel C13H22O
Kvantitet 10 g
Synonym 4-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2-butanone, 7,8-Dihydro-β-ionone, Dihydro-β-ionone, α,β-Dihydro-β-ionone, β-7,8-Dihydroionone, dihydro-β-Ionone
InChI formel InChI=1S/C13H22O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h5-9H2,1-4H3
LEDER CC(=O)CCC1=C(C)CCCC1(C)C
IUPAC-namn 4-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)butan-2-one
Molekylvikt (g/mol) 194.31
Formel vikt 194.1671