Läs mer
4-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-ylidene)-2-acetoxybut-2-ene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-ylidene)-2-acetoxybut-2-en |
| CAS | 61693-39-8 |
| Molekylformel | C15 H22 O2 |
| Kvantitet | 2 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22O2/c1-11-7-6-10-15(4,5)14(11)9-8-12(2)17-13(3)16/h7-9H,6,10H2,1-5H3/b12-8-,14-9- |
| LEDER | CC(=O)O\C(=C/C=C\1/C(=CCCC1(C)C)C)\C |
| IUPAC-namn | [(Z,4E)-4-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-ylidene)but-2-en-2-yl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 234.33 |
| Formel vikt | 234.162 |