Läs mer
4-(2,6-Dichloroanilino)-3-thiopheneacetonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(2,6-Dichloroanilino)-3-thiopheneacetonitrile |
| CAS | 72888-00-7 |
| Molekylformel | C12H8Cl2N2S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 4-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]-3-thiopheneacetonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C12H8Cl2N2S/c13-9-2-1-3-10(14)12(9)16-11-7-17-6-8(11)4-5-15/h1-3,6-7,16H,4H2 |
| LEDER | Clc1cccc(Cl)c1Nc2cscc2CC#N |
| IUPAC-namn | 2-[4-(2,6-dichloroanilino)thiophen-3-yl]acetonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 283.18 |
| Formel vikt | 281.9785 |