Läs mer
4-(2,6-Dichloroanilino)-3-thiophenecarboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(2,6-Dichloroanilino)-3-thiophenecarboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 72888-20-1 |
| Molekylformel | C12H9Cl2NO2S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 4-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]-3-thiophenecarboxylic Acid Methyl EsterMesitylene |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9Cl2NO2S/c1-17-12(16)7-5-18-6-10(7)15-11-8(13)3-2-4-9(11)14/h2-6,15H,1H3 |
| LEDER | COC(=O)c1cscc1Nc2c(Cl)cccc2Cl |
| IUPAC-namn | methyl 4-(2,6-dichloroanilino)thiophene-3-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 302.18 |
| Formel vikt | 300.9731 |