Läs mer
4-(2,6-dikloropyrimidin-4-yl)-morfolin, TRC
Produktkod. 30371446
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30371446 250 mg
1 options
Produktkod. 30371446 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD436020250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(2,6-Dichloropyrimidin-4-yl)-morpholine
CAS 52127-83-0
Molekylformel C8H9Cl2N3O
Kvantitet 250 mg
Synonym 2,4-Dichloro-6-(morpholin-4-yl)pyrimidine, 2,4-Dichloro-6-morpholinopyrimidine, 6-Morpholino-2,4-dichloropyrimidine
InChI formel InChI=1S/C8H9Cl2N3O/c9-6-5-7(12-8(10)11-6)13-1-3-14-4-2-13/h5H,1-4H2
LEDER Clc1cc(nc(Cl)n1)N2CCOCC2
IUPAC-namn 4-(2,6-dikloropyrimidin-4-yl)morfolin
Molekylvikt (g/mol) 234.08
Formel vikt 233.0123