missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-(2,6-Dimethyl-2-heptyl)phenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(1,1,5-Trimethylhexyl)phenol |
| CAS | 521947-27-3 |
| Molekylformel | C15 H24 O |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 4-(1,1,5-Trimethylhexyl)phenol, p-262NP |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24O/c1-12(2)6-5-11-15(3,4)13-7-9-14(16)10-8-13/h7-10,12,16H,5-6,11H2,1-4H3 |
| LEDER | CC(C)CCCC(C)(C)c1ccc(O)cc1 |
| IUPAC-namn | 4-(1,1,5-trimethylhexyl)phenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 220.35 |
| Formel vikt | 220.1827 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?