Läs mer
4-(2-Acetoxi-etyl)fenol, TRC
Produktkod. 30004689
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30004689 100 mg
30138392 1 g
30135955 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30004689 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA165595100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 58556-55-1
Molekylformel C10 H12 O3
Molekylvikt (g/mol) 180.2
Synonym Benzeneethanol, 4-hydroxy-, 1-acetate, Benzeneethanol, 4-hydroxy-, α-acetate (9CI), Tyrosol, acetate (6CI), 2-(4-Hydroxylphenyl)ethyl acetate, 2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol acetate ester, 2-(4-Hydroxyphenyl)ethyl acetate, 2-(p-Hydroxyphenyl)ethyl acetate, 4-Hydroxyphenethyl acetate, Acetic acid 2-(4-hydroxyphenyl)ethyl ester, Tyrosyl acetate, 4-(2-Acetoxyethyl)phenol
IUPAC-namn 2-(4-hydroxyfenyl)etylacetat
LEDER CC(=O)OCCc1ccc(O)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(2-Acetoxy-ethyl)phenol
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H12O3/c1-8(11)13-7-6-9-2-4-10(12)5-3-9/h2-5,12H,6-7H2,1H3
Formel vikt 180.0786