Läs mer
4-(2-Acetoxy-ethyl)phenyl Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(2-Acetoxy-ethyl)phenyl Acetate |
| CAS | 60037-42-5 |
| Molekylformel | C12H14O4 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2-(4-Acetoxyphenyl)ethyl Acetate, 2-(p-Acetoxyphenyl)ethyl Acetate, 4-(2-Acetoxyethyl)phenyl Acetate, Acetic Acid 4-(2-acetoxyethyl)phenyl Ester, Diacetyl-1,4-tyrosol |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14O4/c1-9(13)15-8-7-11-3-5-12(6-4-11)16-10(2)14/h3-6H,7-8H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(=O)OCCc1ccc(OC(=O)C)cc1 |
| IUPAC-namn | 2-(4-acetyloxyphenyl)ethyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 222.24 |
| Formel vikt | 222.0892 |