Läs mer
4-(2-Acetoxyacetyl)phenyl Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(2-Acetoxyacetyl)phenyl Acetate |
| CAS | 42528-99-4 |
| Molekylformel | C12 H12 O5 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12O5/c1-8(13)16-7-12(15)10-3-5-11(6-4-10)17-9(2)14/h3-6H,7H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(=O)OCC(=O)c1ccc(OC(=O)C)cc1 |
| IUPAC-namn | [2-(4-acetyloxyphenyl)-2-oxoethyl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 236.221 |
| Formel vikt | 236.068 |