Läs mer
4-(2-amino-2-methylpropyl)phenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(2-amino-2-methylpropyl)phenol |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15NO/c1-10(2,11)7-8-3-5-9(12)6-4-8/h3-6,12H,7,11H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 165.1154 |