Läs mer
(4-(((2-Amino-4-oxo-3,4-dihydropteridin-6-yl)methyl)(nitroso)amino)benzoyl-2,3,5,6-d4)glutamic Acid, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | (4-(((2-Amino-4-oxo-3,4-dihydropteridin-6-yl)methyl)(nitroso)amino)benzoyl-2,3,5,6-d4)glutamic Acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C19 D4 H14 N8 O7 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Nitrosofolic Acid-D4 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H18N8O7/c20-19-24-15-14(17(31)25-19)22-10(7-21-15)8-27(26-34)11-3-1-9(2-4-11)16(30)23-12(18(32)33)5-6-13(28)29/h1-4,7,12H,5-6,8H2,(H,23,30)(H,28,29)(H,32,33)(H3,20,21,24,25,31)/t12-/m0/s1/i1D,2D,3D,4D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c(C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)c([2H])c([2H])c1N(Cc2cnc3N=C(N)NC(=O)c3n2)N=O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-[[4-[(2-amino-4-oxo-3H-pteridin-6-yl)methyl-nitrosoamino]-2,3,5,6-tetradeuteriobenzoyl]amino]pentanedioic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 474.42 |
| Formel vikt | 474.155 |
| Show More |