missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-(2-Amino-ethyl)benzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(2-Amino-ethyl)benzoic Acid |
| CAS | 1199-69-5 |
| Molekylformel | C9H11NO2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO2/c10-6-5-7-1-3-8(4-2-7)9(11)12/h1-4H,5-6,10H2,(H,11,12) |
| LEDER | C1=CC(=CC=C1CCN)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 4-(2-aminoethyl)benzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 165.18 |
| Formel vikt | 165.079 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?