Läs mer
4-(2-Aminoanilino)pyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(2-Aminoanilino)pyridine |
| CAS | 65053-26-1 |
| Molekylformel | C11 H11 N3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Droperidol Impurity 5 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11N3/c12-10-3-1-2-4-11(10)14-9-5-7-13-8-6-9/h1-8H,12H2,(H,13,14) |
| LEDER | Nc1ccccc1Nc2ccncc2 |
| IUPAC-namn | 2-N-pyridin-4-ylbenzene-1,2-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 185.23 |
| Formel vikt | 185.0953 |