Läs mer
4-[2-(Aminocarbonyl)-5-benzofuranyl]-1-piperazinecarboxylic Acid tert-Butyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[2-(Aminocarbonyl)-5-benzofuranyl]-1-piperazinecarboxylic Acid tert-Butyl Ester |
| CAS | 183288-44-0 |
| Molekylformel | C18H23N3O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 4-[2-(Aminocarbonyl)-5-benzofuranyl]-1-piperazinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C18H23N3O4/c1-18(2,3)25-17(23)21-8-6-20(7-9-21)13-4-5-14-12(10-13)11-15(24-14)16(19)22/h4-5,10-11H,6-9H2,1-3H3,(H2,19,22) |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)c2ccc3oc(cc3c2)C(=O)N |
| IUPAC-namn | tert-butyl 4-(2-carbamoyl-1-benzofuran-5-yl)piperazine-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 345.39 |
| Formel vikt | 345.1689 |