Läs mer
4-(2-Aminoethoxy)-3-methoxyphenol-d3, TRC
Produktkod. 30320652
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30320652 10 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30320652 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA60881610MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(2-Aminoethoxy)-3-methoxyphenol-d3
CAS 1189958-49-3
Molekylformel C9H10D3NO3
Kvantitet 10 mg
Synonym 4-(2-Amino-ethoxy)-3-methoxy-phenol-d3, 2-(4-Hydroxy-2-methoxy-phenoxy)-ethyl Amine-d3
InChI formel InChI=1S/C9H13NO3/c1-12-9-6-7(11)2-3-8(9)13-5-4-10/h2-3,6,11H,4-5,10H2,1H3/i1D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])Oc1cc(O)ccc1OCCN
IUPAC-namn 4-(2-aminoethoxy)-3-(trideuteriomethoxy)phenol
Molekylvikt (g/mol) 186.22
Formel vikt 186.1084
Produkttitel
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.