Läs mer
4-(2-aminoetyl)-2-metoxyfenolhydroklorid, Mikromol™
Produktkod. 17932586
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17932586 25 mg
1 options
Produktkod. 17932586 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0384.030025
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
4-(2-aminoetyl)-2-metoxyfenolhydroklorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methoxy-p-tyramine Hydrochloride
CAS 1477-68-5
Analyt- eller komponentnamn 3-Methoxy-p-tyramine Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H13 N O2 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 3-O-Methyldopamine Hydrochloride, 3-Methoxy Tyramine HCl
InChI formel InChI=1S/C9H13NO2.ClH/c1-12-9-6-7(4-5-10)2-3-8(9)11;/h2-3,6,11H,4-5,10H2,1H3;1H
LEDER Cl.COc1cc(CCN)ccc1O
IUPAC-namn 4-(2-aminoetyl)-2-metoxyfenol; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 203.67
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 203,0713 g/mol