Läs mer
4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonamide, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11465606
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11465606 25 g 25g
11475606 100 g 100g
11485606 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11465606 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20745.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 35303-76-5
Molekylformel C8H12N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 200.256
MDL-nummer MFCD00010301
InChI-nyckel FXNSVEQMUYPYJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-aminoethyl benzenesulfonamide, 4-2-aminoethyl benzene sulfonamide, 4-2-aminoethyl benzene-1-sulfonamide, 4-2-amino-ethyl-benzenesulfonamide, benzenesulfonamide, 4-2-aminoethyl, 4-2-aminoethyl benzenesulphonamide, chembl7087, 4-aminoethylbenzenesulfonamide, 2-4-sulfamoylphenyl ethylamine
PubChem CID 169682
IUPAC-namn 4-(2-aminoethyl)benzenesulfonamide
LEDER C1=CC(=CC=C1CCN)S(=O)(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonamide
Smältpunkt 150°C to 152°C
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3259
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 200.26
Procent renhet 99%