Läs mer
4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonamide, Mikromol™
Beskrivning
4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonamide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonamide |
| CAS | 35303-76-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C8 H12 N2 O2 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonamide, Benzenesulfonamide, p-(2-aminoethyl)- (5CI), 4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonamide, 2-(4-Sulfamoylphenyl)ethylamine, 2-[4-(Aminosulfonyl)phenyl]ethylamine, 4-(2-Aminoethyl)benzensulfonamide, 4-(Aminosulfonyl)phenethylamine, 4-Aminoethylbenzenesulfonamide, 4-Sulfamoylphenethylamine, p-(2-Aminoethyl)benzenesulfonamide, p-(β-Aminoethyl)benzenesulfonamide, p-Aminoethyl-benzenesulfonamide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12N2O2S/c9-6-5-7-1-3-8(4-2-7)13(10,11)12/h1-4H,5-6,9H2,(H2,10,11,12) |
| LEDER | NCCc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N |
| IUPAC-namn | 4-(2-aminoethyl)benzenesulfonamide |
| Visa mer |