Läs mer
AEBSF Hydrochloride, 4-(2-Aminoethyl)-benzenesulfonyl Fluoride HCl, White Powder, Fisher BioReagents
Handla allt Fisherbrand ProdukterBeskrivning
- Irreverisble serine protease inhibitor
- Inhibits proteases like trypsin, chymotrypsin, kallikrein, plasmin, and thrombin
- Acts as Sulfonyl fluoride that reacts with hydroxy group of the active site serine residue
- More soluble and less toxic
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonyl Fluoride Hydrochloride |
| Smältpunkt | 175°C |
| Färg | White |
| Infrarött spektrum | Pass Test |
| Analysprocentintervall | ≥97 % |
| Förpackning | Amber Glass |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 239.7 |
| Procent renhet | 97% min. |
| Fysisk form | Powder or Solid |