Läs mer
4-(2-aminoetyl)bensensulfonylfluoridhydroklorid, 97 %
Produktkod. 15457585
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15457585 250 mg 250mg
11425830 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15457585 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26473.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
CAS: 30827-99-7 | C8H11ClFNO2S | 239,689 g/mol
AEBSF används i stor utsträckning i studier som syftar till att beskriva kolesterolreglerande gener på grund av dess potenta förmåga att hämma Site-1-proteas (S1P). Detta serinproteas, lokaliserat i Golgi-apparaten, är ansvarigt för att aktivera de sterolregulatoriska elementbindande proteinerna. Genom att selektivt hämma S1P kan AEBSF användas för att karakterisera nedströmsresultatet av SREBP-hämning och dess inverkan på kolesterolreglering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar AEBSF
används i stor utsträckning i studier som syftar till att beskriva kolesterolreglerande gener på grund av dess potenta förmåga att hämma Site-1-proteas (S1P). Detta serinproteas, lokaliserat i Golgi-apparaten, är ansvarigt för att aktivera de sterolregulatoriska elementbindande proteinerna. Genom att selektivt hämma S1P kan AEBSF användas för att karakterisera nedströms resultatet av SREBP-hämning och dess inverkan på kolesterolreglering.
Löslighet Löslig i
vatten 50 mg/ml eller 100 % etanol.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, luft, fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 30827-99-7
Molekylformel C8H11ClFNO2S
Molekylvikt (g/mol) 239.689
MDL-nummer MFCD00132962
InChI-nyckel WRDABNWSWOHGMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-aminoethyl benzenesulfonyl fluoride hydrochloride, aebsf, aebsf hydrochloride, pefabloc sc, aebsf hcl, pefabloc, 4-2-aminoethyl benzene-1-sulfonyl fluoride hydrochloride, aebsf, hydrochloride, benzenesulfonyl fluoride, 4-2-aminoethyl-, hydrochloride, 4-2-aminoethyl benzenesulfonylfluoride hydrochloride
PubChem CID 186136
IUPAC-namn 4-(2-aminoetyl)bensensulfonylfluorid;hydroklorid
LEDER C1=CC(=CC=C1CCN)S(=O)(=O)F.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonyl fluoride hydrochloride
Smältpunkt ∼184 °C (dekomposition)
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN3261
Beilstein 7604627
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Löslig i vatten 50 mg/ml eller 100% etanol.
Formel vikt 239.69
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonyl fluoride hydrochloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.