Läs mer
4-(2-aminoetyl)bensensulfonylfluoridhydroklorid, MP Biomedicals
Produktkod. 11424822 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
10mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11424822 500 mg 500mg
11494812 10 mg 10mg
11414822 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11424822 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219350390
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7595.00 SEK
    7232.60 SEK / 500mg
    Save 362.40 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 30827-99-7
Molekylformel C8H11ClFNO2S
Molekylvikt (g/mol) 239.689
InChI-nyckel WRDABNWSWOHGMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-aminoethyl benzenesulfonyl fluoride hydrochloride, aebsf, aebsf hydrochloride, pefabloc sc, aebsf hcl, pefabloc, 4-2-aminoethyl benzene-1-sulfonyl fluoride hydrochloride, aebsf, hydrochloride, benzenesulfonyl fluoride, 4-2-aminoethyl-, hydrochloride, 4-2-aminoethyl benzenesulfonylfluoride hydrochloride
PubChem CID 186136
IUPAC-namn 4-(2-aminoetyl)bensensulfonylfluorid;hydroklorid
LEDER C1=CC(=CC=C1CCN)S(=O)(=O)F.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(2-Aminoethyl)Benzenesulfonyl Fluoride Hydrochloride
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 239.7