Läs mer
4-(2-aminoetyl)bensensulfonylfluoridhydroklorid, MP Biomedicals™
Produktkod. 11434822 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11434822 1 g 1g
1 options
Produktkod. 11434822 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219350391
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14735.00 SEK
    14032.87 SEK / 1g
    Save 702.13 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Erbjuder många fördelar jämfört med PMSF och DFP. 4-(2-aminoetyl)bensensulfonylfluoridhydroklorid, MP Biomedicals är en kovalent bindande serinproteashämmare. AEBSF tillhör familjen irreversibla sulfonylfluorid-hämmare som blockerar tr
AEBSF är en irreversibel serinproteashämmare som har visat sig hämma trypsin, kymotrypsin, plasmin kallikrein och trombin. Det är väl lämpat för användning i vävnadsodlingsmedia såväl som i storskalig rening av rekombinanta proteiner, mottagliga för proteolys.
AEBSF är ett alternativ till PMSF, DFP och relaterade organofosfat-hämmare.
  • Liknande struktur, med liknande hämningskonstanter
  • Lägre molekylvikt och toxicitet
  • Ger bättre löslighet i vatten, lägre toxicitet, större stabilitet och högre hämmande aktivitet
Specifikationer
CAS 30827-99-7
Smältpunkt 175 °C till 185 °C
Molekylformel C8H11ClFNO2S
Kvantitet 1 g
Synonym 4-2-aminoethyl benzenesulfonyl fluoride hydrochloride, aebsf, aebsf hydrochloride, pefabloc sc, aebsf hcl, pefabloc, 4-2-aminoethyl benzene-1-sulfonyl fluoride hydrochloride, aebsf, hydrochloride, benzenesulfonyl fluoride, 4-2-aminoethyl-, hydrochloride, 4-2-aminoethyl benzenesulfonylfluoride hydrochloride
Löslighetsinformation Löslig i metanol (10 mg/ml, klar, färglös lösning).
InChI-nyckel WRDABNWSWOHGMS-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=CC=C1CCN)S(=O)(=O)F.Cl
IUPAC-namn 4-(2-aminoetyl)bensensulfonylfluorid;hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 239.689
PubChem CID 186136
Formel vikt 239.7
Procent renhet ≥97%
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Working Concentration: AEBSF has been used in cell culture in concentrations of up to 0.25mM.
Fysisk form Pulver