Läs mer
4-(2-aminoetyl)morfolin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11439307
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11439307 50 g 50g
11449307 250 g 250g
11429307 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11439307 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21365.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2038-03-1 | C6H14N2O | 130.19 g/mol
4-(2-aminoetyl)morfolin används som en ligand och reagerar med nickel(II)nitrit för att bilda trans-bis[4-(2-aminoetyl)morfolin]dinitronickel(II).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 4-(2-aminoetyl)morfolin används som en ligand och reagerar med nickel(II
)nitrit för att bilda trans-bis[4-(2-aminoetyl)morfolin]dinitronickel(II).
Löslighet
Blandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med syror, starka oxidationsmedel, syraanhydrider och syraklorider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2038-03-1
Molekylformel C6H14N2O
Molekylvikt (g/mol) 130.19
MDL-nummer MFCD00006182
InChI-nyckel RWIVICVCHVMHMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-aminoethyl morpholine, 2-morpholinoethanamine, 4-morpholineethanamine, 2-morpholinoethylamine, n-aminoethylmorpholine, 2-morpholin-4-yl ethan-1-amine, morpholine, 4-2-aminoethyl, n-2-aminoethyl morpholine, n-2-aminoethylmorpholine, 2-morpholin-4-ylethylamine
PubChem CID 408285
IUPAC-namn 2-morfolin-4-yletanamin
LEDER C1COCCN1CCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(2-Aminoethyl)morpholine
Smältpunkt 23°C to 25°C
Densitet 0.999
pH 12
Kokpunkt 200°C to 203°C
Flampunkt 86°C (186°F)
Odör Amine-like
Brytningsindex 1.476
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN2923
Beilstein 104378
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Miscible with water.
Formel vikt 130.19
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-(2-Aminoethyl)morpholine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-(2-Aminoethyl)-morpholine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.