Läs mer
4-(2-aminoetyl)morfolin, TRC
Produktkod. 30315009
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30315009 1 g
1 options
Produktkod. 30315009 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6092051G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(2-Aminoethyl)morpholine
CAS 2038-03-1
Molekylformel C6 H14 N2 O
Kvantitet 1 g
Synonym 4-Morpholineethanamine, Morpholine, 4-(2-aminoethyl)- (6CI,7CI,8CI), 1-Amino-2-morpholinoethane, 2-(4-Morpholino)ethylamine, 2-(4-Morpholinyl)ethanamine, 2-(4-Morpholinyl)ethylamine, 2-(Morpholin-4-yl)ethan-1-amine, 2-Morpholino-1-ethanamine, 2-Morpholinoethanamine, 2-Morpholinoethylamine, 4-(2-Aminoethyl)morpholine, 4-Aminoethylmorpholine, N-(2-Aminoethyl)morpholine, N-(β-Aminoethyl)morpholine, [2-(Morpholin-4-yl)ethyl]amine, β-Morpholinoethylamine
InChI formel InChI=1S/C6H14N2O/c7-1-2-8-3-5-9-6-4-8/h1-7H2
LEDER NCCN1CCOCC1
IUPAC-namn 2-morfolin-4-ylethanamin
Molekylvikt (g/mol) 130.19
Formel vikt 130.1106