Läs mer
4-(2-aminoetyl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11411840
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11411840 5 g 5g
11401840 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11411840 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27545.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13258-63-4 | C7H10N2 | 122.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13258-63-4
Molekylformel C7H10N2
Molekylvikt (g/mol) 122.17
MDL-nummer MFCD00038045
InChI-nyckel IDLHTECVNDEOIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-aminoethyl pyridine, 4-pyridineethanamine, 2-4-pyridyl ethylamine, 2-pyridin-4-yl-ethylamine, 2-pyridin-4-yl ethan-1-amine, 2-pyridin-4-yl ethanamine, 2-4-pyridinyl ethylamine, 2-pyridin-4-ylethyl amine, 4-pyridine ethaneamine, 2-4-pyridinyl ethanamine
PubChem CID 83275
IUPAC-namn 2-pyridin-4-yletanamin
LEDER NCCC1=CC=NC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(2-Aminoethyl)pyridine
Densitet 1.021
Kokpunkt 70°C to 71°C (1 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Odör Amine-like
Brytningsindex 1.5395
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2735
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 122.17
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.