Läs mer
4-(2-aminoetyl)pyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15109223 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15109223 1 g Glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 15109223 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 202030010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13258-63-4 | C7H10N2 | 122.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(2-Aminoethyl)pyridine
CAS 13258-63-4
Densitet 1.0210g/mL, 1.021
Kokpunkt 112.0°C to 113.0°C (12.0 mmHg)
Flampunkt 100°C
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C7H10N2
Linjär formel (C5H4N)CH2CH2NH2
Brytningsindex 1.5403
MDL-nummer MFCD00038045
Kvantitet 1 g
Synonym 4-2-aminoethyl pyridine, 4-pyridineethanamine, 2-4-pyridyl ethylamine, 2-pyridin-4-yl-ethylamine, 2-pyridin-4-yl ethan-1-amine, 2-pyridin-4-yl ethanamine, 2-4-pyridinyl ethylamine, 2-pyridin-4-ylethyl amine, 4-pyridine ethaneamine, 2-4-pyridinyl ethanamine
InChI-nyckel IDLHTECVNDEOIY-UHFFFAOYSA-N
LEDER NCCC1=CC=NC=C1
IUPAC-namn 2-pyridin-4-yletanamin
Molekylvikt (g/mol) 122.17
PubChem CID 83275
Formel vikt 122.17
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-(2-Aminoethyl)pyridine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.