Läs mer
4-(2-Aminoethyl)tetrahydropyran (~90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(2-Aminoethyl)tetrahydropyran |
| CAS | 65412-03-5 |
| Molekylformel | C7H15NO |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15NO/c8-4-1-7-2-5-9-6-3-7/h7H,1-6,8H2 |
| LEDER | CCCCCCCCCCC[C@H](OC(=O)[C@@H](NC=O)CC(C)C)C[C@H]1C(CCCCCC)C(=O)O1 |
| IUPAC-namn | 2-(oxan-4-yl)ethanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 129.2 |