Läs mer
4-(2-Aminoethyl)tetrahydropyran, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15538741 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15538741 250 mg 250mg
15528741 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15538741 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 455862500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 65412-03-5
Molekylformel C7H16NO
Molekylvikt (g/mol) 130.21
MDL-nummer MFCD02179433
InChI-nyckel BZMADPOGYCRPAI-UHFFFAOYSA-O
Synonym 4-2-aminoethyl tetrahydropyran, 4-2-aminoethyl tetrahydro-2h-pyran, 2-oxan-4-yl ethan-1-amine, 2-oxan-4-yl ethanamine, 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl ethanamine, 4-aminoethyl-tetrahydropyrane, 2h-pyran-4-ethanamine, tetrahydro, 4-aminoethyl tetrahydropyran, 2-tetrahydro-pyran-4-yl-ethylamine, 2-tetrahydro-pyran-4-yl ethylamine
PubChem CID 2773198
LEDER [NH3+]CCC1CCOCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(2-Aminoethyl)tetrahydropyran
Kokpunkt 88.0°C to 89.0°C (13.0 mmHg)
Flampunkt 74°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Kvantitet 250 mg
IUPAC-namn 2-(oxan-4-yl)ethan-1-aminium
Formel vikt 129.2
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-(2-Aminoethyl)tetrahydropyran, 97%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.