Läs mer
4-(2-Aminophenyl)-4-oxo-2-butenoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(2-Aminophenyl)-4-oxo-2-butenoic Acid |
| CAS | 36920-52-2 |
| Molekylformel | C10 H9 N O3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 3-(2-Aminobenzoyl)acrylic Acid, 3-(o-Aminobenzoyl)acrylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9NO3/c11-8-4-2-1-3-7(8)9(12)5-6-10(13)14/h1-6H,11H2,(H,13,14)/b6-5+ |
| LEDER | Nc1ccccc1C(=O)\C=C\C(=O)O |
| IUPAC-namn | (E)-4-(2-aminophenyl)-4-oxobut-2-enoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 191.1834 |
| Formel vikt | 191.0582 |