Läs mer
4-(2-Aminopropyl)-2-methyl-phenol Hydrobromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(2-Aminopropyl)-2-methyl-phenol Hydrobromide |
| CAS | 855350-44-6 |
| Molekylformel | C10H15NO.HBr |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 4-(2-Aminopropyl)-2-methylphenol Hydrobromide, 4-(2-Aminopropyl)-o-cresol Hydrobromide |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15NO.BrH/c1-7-5-9(6-8(2)11)3-4-10(7)12;/h3-5,8,12H,6,11H2,1-2H3;1H |
| LEDER | Br.CC(N)Cc1ccc(O)c(C)c1 |
| IUPAC-namn | 4-(2-aminopropyl)-2-methylphenol;hydrobromide |
| Molekylvikt (g/mol) | 246.14 |
| Formel vikt | 245.0415 |