Läs mer
4-(2-Benzothiazolyl)anilin, 98 %
Produktkod. 15455837
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15455837 1 g 1g
15465837 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15455837 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33052.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-09-2026
CAS: 6278-73-5 | C13H10N2S | 226,30 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6278-73-5
Molekylformel C13H10N2S
Molekylvikt (g/mol) 226.30
MDL-nummer MFCD00182896
InChI-nyckel WKRCOZSCENDENK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1,3-benzothiazol-2-yl aniline, 4-benzo d thiazol-2-yl aniline, 4-benzothiazol-2-yl-phenylamine, 2-4-aminophenyl benzothiazole, 4-1,3-benzothiazol-2-yl phenylamine, 4-benzothiazol-2-ylphenylamine, benzenamine, 4-2-benzothiazolyl, chembl93118, 4-1,3-benzothiazol-2-yl phenyl amine, benzenamine,4-2-benzothiazolyl
PubChem CID 234475
IUPAC-namn 4-(1,3-bensotiazol-2-yl)anilin
LEDER NC1=CC=C(C=C1)C1=NC2=CC=CC=C2S1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(2-Benzothiazolyl)aniline
Smältpunkt 152 °C till 154 °C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 226.3
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.