Läs mer
4-[2-(Boc-amino)etyl]anilin, 97 %
Produktkod. 15449968
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15449968 1 g 1g
15469968 250 mg 250mg
15459968 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15449968 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63324.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
CAS: 94838-59-2 | C13H20N2O2 | 236,315 g/mol
4-[2-(Boc-amino)etyl]anilin används som mellanprodukt för kemisk forskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
4-[2-(Boc-amino)etyl]anilin används som mellanprodukt för kemisk forskning.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Kyl -20 °C. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 94838-59-2
Molekylformel C13H20N2O2
Molekylvikt (g/mol) 236.315
MDL-nummer MFCD05663961
InChI-nyckel HOPALBZGTWDOTL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 4-aminophenethylcarbamate, 4-2-boc-amino ethyl aniline, 2-4-amino-phenyl-ethyl-carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl n-2-4-aminophenyl ethyl carbamate, 2-4-aminophenyl ethyl carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl 4-aminophenethyl carbamate, tert-butyl-2-4-aminophenyl ethylcarbamate, 2-methyl-2-propanyl 2-4-aminophenyl ethyl carbamate, carbamic acid, n-2-4-aminophenyl ethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, acmc-209ru6
PubChem CID 382207
IUPAC-namn tert-butyl N-[2-(4-aminofenyl)etyl]karbamat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NCCC1=CC=C(C=C1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-[2-(Boc-amino)ethyl]aniline
Färg Brun
UN-nummer UN2811
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Kvantitet 1 g
Formel vikt 236.31
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.