Läs mer
4-[2-brom-4-(trifluormetyl)fenyl]morfolin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10748275
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10748275 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10748275 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC57810DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-[2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenyl]morpholine
CAS 892502-13-5
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C11H11BrF3NO
MDL-nummer MFCD09025886
Kvantitet 1 g
Synonym 4-2-bromo-4-trifluoromethyl phenyl morpholine, morpholine,4-2-bromo-4-trifluoromethyl phenyl
InChI-nyckel AGOXTIRRUBMZKH-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1COCCN1C2=C(C=C(C=C2)C(F)(F)F)Br
IUPAC-namn 4-[2-brom-4-(trifluormetyl)fenyl]morfolin
Molekylvikt (g/mol) 310.114
PubChem CID 18525884
Formel vikt 310.11
Procent renhet 97%