Läs mer
4-(2-Bromoacetamido)-TEMPO, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(2-Bromoacetamido)-TEMPO |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H20BrN2O2/c1-10(2)5-8(13-9(15)7-12)6-11(3,4)14(10)16/h8H,5-7H2,1-4H3,(H,13,15) |
| Formel vikt | 291.07 |