Läs mer
4-(2-bromoacetyl)benzonitril, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(2-Bromoacetyl)benzonitrile |
| CAS | 20099-89-2 |
| Molekylformel | C9H6BrNO |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 2-Bromo-1-(4-cyanophenyl)ethanone, 2-Bromo-4'-cyanoacetophenone, 2-Bromo-p-cyanoacetophenone, 4-(2-Bromoacetyl)benzonitrile, 4-(2'-Bromoacetyl)benzonitrile, 4-(Bromoacetyl)benzonitrile, 4-Cyanophenacyl Bromide, NSC 157569, p-Cyano-α-bromoacetophenone, p-Cyano-ω-bromoacetophenone, p-Cyanophenacyl Bromide, α-Bromo-4-cyanoacetophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6BrNO/c10-5-9(12)8-3-1-7(6-11)2-4-8/h1-4H,5H2 |
| LEDER | BrCC(=O)c1ccc(cc1)C#N |
| IUPAC-namn | 4-(2-bromoacetyl)benzonitril |
| Molekylvikt (g/mol) | 224.05 |