Läs mer
4-(2-Bromoethoxy)benzeneboronic acid pinacol ester, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15450506
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15450506 1 g 1g
15460506 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15450506 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53246.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 913836-27-8 | Molecular Formula: C14H20BBrO3 | Molecular Weight: 327.03 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 913836-27-8
Molekylformel C14H20BBrO3
Molekylvikt (g/mol) 327.03
MDL-nummer MFCD09027285
InChI-nyckel NTTOMYNPPZBRBG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-2-bromoethoxy phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-2-bromoethoxy phenylboronic acid, pinacol ester, 4-2-bromoethoxy benzeneboronic acid, pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane,2-4-2-bromoethoxy phenyl-4,4,5,5-tetramethyl
PubChem CID 44119155
IUPAC-namn 2-[4-(2-brometoxi)fenyl]-4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(OCCBr)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(2-Bromoethoxy)benzeneboronic acid pinacol ester
Smältpunkt 90 °C till 92 °C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 327.03
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.