Läs mer
4-(2-Bromoethyl)-1,3-dihydro-2H-indolin-2-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(2-Bromoethyl)-1,3-dihydro-2H-indolin-2-one |
| CAS | 120427-96-5 |
| Molekylformel | C10 H10 Br N O |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10BrNO/c11-5-4-7-2-1-3-9-8(7)6-10(13)12-9/h1-3H,4-6H2,(H,12,13) |
| LEDER | BrCCc1cccc2NC(=O)Cc12 |
| IUPAC-namn | 4-(2-bromoethyl)-1,3-dihydroindol-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 240.1 |
| Formel vikt | 238.9946 |