Läs mer
4-(2-brometyl)-3,5-dimetyl-lH-pyrazol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10683065
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10683065 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10107102 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10432613 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10683065 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO01241DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 83467-28-1
Molekylformel C7H11BrN2
Molekylvikt (g/mol) 203.08
MDL-nummer MFCD00480987
InChI-nyckel HGGLMDBNLJUEKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-bromoethyl-3,5-dimethyl-1h-pyrazole, 4-2-bromo-ethyl-3,5-dimethyl-1h-pyrazole, 3,5-dimethyl-4-2-bromoethyl-1h-pyrazole, 4-2-bromoethyl-3,5-dimethyl-1h-pyrazol, 1h-pyrazole, 4-2-bromoethyl-3,5-dimethyl, 4-2-bromoethyl-3,5-dimethylpyrazole, akos pao-0750, pubchem12761, timtec-bb sbb010155, aronis23735
PubChem CID 572879
IUPAC-namn 4-(2-brometyl)-3,5-dimetyl-lH-pyrazol
LEDER CC1=C(CCBr)C(C)=NN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(2-Bromoethyl)-3, 5-dimethyl-1H-pyrazole
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 203.08
Procent renhet 97%