Läs mer
4-(2-brometyl)tetrahydropyran, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10320444
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10320444 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10002024 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10320444 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC67408CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 4677-20-7
Molekylformel C7H13BrO
Molekylvikt (g/mol) 193.08
MDL-nummer MFCD09800414
InChI-nyckel WPDAWFCZGSQOPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-bromoethyl tetrahydropyran, 4-2-bromoethyl tetrahydro-2h-pyran, 4-2-bromoethyl oxane, 4-2-bromoethyl-tetrahydropyran, 4-2-bromo-ethyl-tetrahydro-pyran, 2h-pyran, 4-2-bromoethyl tetrahydro, 4-2-bromoethyl-tetrahydro-2h-pyran, pubchem16818, ablock ab-11-0011, 2h-pyran,4-2-bromoethyl tetrahydro
PubChem CID 22637012
IUPAC-namn 4-(2-brometyl)oxan
LEDER BrCCC1CCOCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(2-Bromoethyl)tetrahydropyran
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 193.08
Procent renhet 97%
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.