Läs mer
4-{[2-(brommetyl)fenyl]sulfonyl}morfolin, 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10726915
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10726915 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10451884 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10726915 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC69608DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 941717-06-2
Molekylformel C11H14BrNO3S
Molekylvikt (g/mol) 320.201
MDL-nummer MFCD09879984
InChI-nyckel VRRKTYLWVKMVJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-bromomethyl phenyl sulfonyl morpholine, 2-morpholin-4-yl sulphonyl benzyl bromide, 4-2-bromomethyl benzenesulfonyl morpholine, 4-2-bromomethyl phenyl sulphonyl morpholine, 2-morpholin-4-yl sulfonyl benzyl bromide, 4-2-bromomethyl benzene-1-sulfonyl morpholine
PubChem CID 24229771
IUPAC-namn 4-[2-(brommetyl)fenyl]sulfonylmorfolin
LEDER C1COCCN1S(=O)(=O)C2=CC=CC=C2CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-{[2-(Bromomethyl)phenyl]sulfonyl}morpholine
CAS Min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 320.21
Procent renhet 90%