Läs mer
4-(2-bromfenyl)-2-metyl-1,3-tiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10336284
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10336284 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10142984 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10336284 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC68410DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 941717-01-7
Molekylformel C10H8BrNS
Molekylvikt (g/mol) 254.15
MDL-nummer MFCD09879981
InChI-nyckel SXJQVZDDCODIST-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-bromophenyl-2-methyl-1,3-thiazole, 4-2-bromophenyl-2-methylthiazole
PubChem CID 24229764
IUPAC-namn 4-(2-bromfenyl)-2-metyl-l,3-tiazol
LEDER CC1=NC(=CS1)C1=CC=CC=C1Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(2-Bromophenyl)-2-methyl-1, 3-thiazole
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 254.15
Procent renhet 97%