Learn More
4-(2-Carboxyethenyl)benzoic Acid Methyl Ester, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 4-(2-Carboxyethenyl)benzoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 19473-96-2 |
| Molekylformel | C11H10O4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | p-Carbomethoxycinnamic Acid, p-Methoxycarbonylcinnamic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10O4/c1-15-11(14)9-5-2-8(3-6-9)4-7-10(12)13/h2-7H,1H3,(H,12,13)/b7-4+ |
| LEDER | COC(=O)c1ccc(\C=C\C(=O)O)cc1 |
| IUPAC-namn | (E)-3-(4-methoxycarbonylphenyl)prop-2-enoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 206.19 |
| Formel vikt | 206.0579 |