Läs mer
4-(2-karboxyetyl)bensenboronsyra, 97 %
Produktkod. 11328456
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11328456 5 g 5g
11318456 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11328456 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17485.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 166316-48-9 | C9H11BO4 | 193,993 g/mol
4-(2-karboxietyl)bensenboronsyra är en viktig organisk mellanprodukt. Det används inom jordbrukskemikalier, läkemedel och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
4-(2-karboxietyl)bensenboronsyra är en viktig organisk mellanprodukt. Det används inom jordbrukskemikalier, läkemedel och färgämnen.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 166316-48-9
Molekylformel C9H11BO4
Molekylvikt (g/mol) 193.993
MDL-nummer MFCD01318119
InChI-nyckel VPSARXNVXCRDIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-boronophenyl propanoic acid, 4-2-carboxyethyl phenylboronic acid, 4-2-carboxyethyl benzeneboronic acid, 3-4-boronophenyl propionic acid, 3-4-dihydroxyboranyl phenyl propanoic acid, acmc-209dty, benzenepropanoic acid,4-borono, 3-4-boronophenyl-propanoic acid, 4-borono-benzenepropanoic acid, 4-2-carboxyethyl phenyl boronic acid
PubChem CID 3863484
IUPAC-namn 3-(4-borofenyl)propansyra
LEDER B(C1=CC=C(C=C1)CCC(=O)O)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(2-Carboxyethyl)benzeneboronic acid
Smältpunkt 146 °C till 148 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 9198524
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 193.99
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.