Läs mer
4-(2-Carboxyethyl)benzoic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(2-Carboxyethyl)benzoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 151937-09-6 |
| Molekylformel | C11H12O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Methyl 4-(2-Carboxyethyl)benzoate, 3-[4-(Methoxycarbonyl)phenyl]propanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12O4/c1-15-11(14)9-5-2-8(3-6-9)4-7-10(12)13/h2-3,5-6H,4,7H2,1H3,(H,12,13) |
| LEDER | COC(=O)c1ccc(CCC(=O)O)cc1 |
| IUPAC-namn | 3-(4-methoxycarbonylphenyl)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 208.21 |
| Formel vikt | 208.0736 |