Läs mer
Hamilton™ 4-2 Keramik, HVC, PSD-ventil
Produktkod. 11557954
Change view
Aktivering:
PSD/4, PSD/6, PSD/8
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Aktivering unitSize
11557954 PSD/4, PSD/6, PSD/8 Varje
1 options
Produktkod. 11557954 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 923401
Beräknad leverans: 31-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
PSD/4 är ett populärt val för kunder som letar efter en sprutpump med hög precision till ett ekonomiskt pris.
Specifikationsblad
  • Ventilmodell– 4-2
  • Beskrivning av ventilmodell– 4-2 Ventil
  • Vätskeväg– Keramik/PTFE/CTFE
  • Ventilstorlek– HVC
  • Nominell portdiameter– 0,060 tum (1,5 mm)
  • Ventil Ytterkropp Dimension– 0,85 tum (21,6 mm)
  • Material för hölje– Aluminium
  • Aktiverad– PSD/4, PSD/6, PSD/8
  • Bryt bort vridmoment– 15 oz-in (105,9 mNm)
  • Panelmontering– Inga
  • Tråddjup– 0,320 (8,1 mm)
  • Gängad anslutning–¼ -28
  • Driftstemperatur hög– 35° C (95° F)
  • Driftstemperatur låg– 10° C (50° F)
  • Driftstryck– 0 till 100 psig (0 till 6,9 bar)
  • Lagringstemperatur hög– 50° C (122° F)
  • Lagringstemperatur låg– -20° C (-4° F)
Specifikationer
Aktivering PSD/4, PSD/6, PSD/8
Typ PSD/4-ventiler, PSD/6-ventiler
Antal hamnar 4-2 Ventil
Statormaterial Keramisk