Läs mer
4-(2-klor-6-nitrofenoxi)bensen-1-sulfonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10772843
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10772843 10 g 10g
10496452 1 g 1g
10371765 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10772843 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB02778EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 175135-00-9
Molekylformel C12H7Cl2NO5S
Molekylvikt (g/mol) 348.15
MDL-nummer MFCD00052679
InChI-nyckel CRTUVOFOPIFTQS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-chloro-6-nitrophenoxy benzene-1-sulfonyl chloride, 4-2-chloro-6-nitrophenoxy benzenesulfonyl chloride, 4-6-nitro-2-chlorophenoxy-benzenesulfonyl chloride, 4-2-chloro-6-nitrophenoxy benzene-1-sulphonyl chloride
PubChem CID 2774276
IUPAC-namn 4-(2-klor-6-nitrofenoxi)bensensulfonylklorid
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)Cl)OC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(2-Chloro-6-nitrophenoxy)benzene-1-sulfonyl chloride
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 348.16
Procent renhet 97%