Läs mer
4'-(2-Chloroethyl)acetophenone, tech. 90%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7046285
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11383257 5 g 5g
11393257 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11383257 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13800.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 69614-95-5
Molekylformel C10H11ClO
Molekylvikt (g/mol) 182.647
MDL-nummer MFCD00016350
InChI-nyckel RGVUACHOYCYNMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-beta-chloroethyl acetophenone, 4-2-chloroethyl acetophenone, 1-4-2-chloroethyl phenyl ethanone, 4'-2-chloroethyl acetophenone, 1-4-2-chloroethyl phenyl-1-ethanone, 4'-.beta.-chloroethyl acetophenone, p-beta-chloroethyl acetophenone, 1-4-2-chloroethyl phenyl ethan-1-one, 1-acetyl-4-2-chloroethyl benzene
PubChem CID 144359
IUPAC-namn 1-[4-(2-chloroethyl)phenyl]ethanone
LEDER CC(=O)C1=CC=C(C=C1)CCCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-(2-Chloroethyl)acetophenone
Densitet 1.15
Kokpunkt 112°C (0.1 mmHg)
Brytningsindex 1.555
Kvantitet 5 g
Beilstein 2081019
Formel vikt 182.65
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk